Learn More
L-Leucin-d10-Nt-BOC H2O , CDN
Artikelnummer. 30320125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320125 0.05 g 0.05 Gramm
30318713 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320125 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND39890.05G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 Hydrate
CAS 2483831-34-9
Summenformel C11 D10 H11 N O4 . H2 O
Menge 0.05 g
Synonym (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methyl-d3)pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-d10 hydrate, (2 S)-4-(Methyl-d3)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid monohydrate, L-Boc leucine-d10 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 hydrate, N-Boc-L-leucine-d10 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d10 hydrate
InChI-Formel InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3,2D3,6D2,7 D,8 D;
SMILES O.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,3,3,4,5,5,5-Heptadeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(trideuteriomethyl)pentansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 259.3656
Formelmasse 259.2204 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity