Learn More
L-Leucin-d3 (Methyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Leucine-d3 |
| CAS | 87828-86-2 |
| Summenformel | C6 2H3 H10 N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5- |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5,5,5-Trideuterio-4-methylpentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.19 |
| Formelmasse | 134,1135 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit |