Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucinmethylester Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10571751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10571751
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS 7517-19-3
Schmelzpunkt 145.0°C to 155.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H16ClNO2
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
MDL-Nummer MFCD00012494
Menge 25 g
Beilstein 04, I, 518
Spezifischer Drehzustand + 20.00 (20.00°C c=4.5,MeOH)
Spezifische Drehung + 20.00
Synonym l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: 5% soluble in methanol
InChI-Schlüssel DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
PubChem CID 2723695
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle