Learn More
L(+)-Leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330994 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10330994 25 g Glasflasche 25 Gramm
10367690 5 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10330994
Marke: Thermo Scientific Acros 179970250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7533-40-6
Summenformel C6H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 117.19
MDL-Nummer MFCD00063676
InChI-Schlüssel VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Leucinol
Infrarotspektrum Echt
Farbe Farblos bis hellgelb
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Spezifische Drehung +3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol)
Dichte 0.91g/mL
Spezifischer Drehzustand +4° (20°C 589nm,c=9,ethanol)
Menge 25 g
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Beilstein 04, 298
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) ≥97.5%