Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 13C6 for SILAC
Artikelnummer. 11854191 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11854191 50 mg 50 Milligramm
12132420 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11854191 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 89988
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Untersuchen Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit Massenvarianten von Lysin, Arginin und anderen Aminosäuren, um eine stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur durchzuführen.
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids werden verwendet, um gezielt die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung von Quantifizierungskits zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zu analysieren.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von “schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Effizient – 100%iger Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
  • Flexibel – Unterschiedliche Isotope schwerer und/oder leichter Aminosäuren für Arginin, Lysin, Leucin und Prolin ermöglichen die Quantifizierung von Peptiden aus Proteasen in MS-Qualität
  • Multiplex-fähig – Mehrere alternative Isotope von Arginin und Lysin zur Analyse diverser Behandlungsbedingungen in jedem Experiment verfügbar
  • Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit > 99 % Isotopenreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Aminosäuren
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Marker oder Farbstoff Massenisotope von Aminosäuren
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial Zellen
Endprodukttyp Protein
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Proteinmarkierung
Menge 50 mg
Form Fest