missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 HCl, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 Hydrochloride |
| CAS | 344298-93-7 |
| Summenformel | C6 D8 H6 N2 O2 . Cl H |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, monohydrochloride (9 CI), L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 hydrochloride, L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride, L-Lysine-d8 hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2,6-diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.698 |
| Formelmasse | 190.132 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur