Learn More
L-(-)-Äpfelsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428860
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
250g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428860 250g 250 Gramm
11464694 100g 100 Gramm
11474694 500g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428860 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13702.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L-(-)-Malic acid is used as Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid rece. It also acts as active ingredient in many sour or tart foods. It is used as synthesizing disincrustant and fluorescent whitening agent. It aids in the production of polyester and alcohol acid resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(-)-Äpfelsäure wird als selektives α-Amino-Schutzreagenz für Aminosäurederivate verwendet. Vielseitiger Synthon für die Herstellung chiraler Verbindungen einschließlich κ-Opioidrezeptor. Fungiert als Wirkstoff auch in vielen sauren Lebensmitteln. Es wird als synthetisierendes entkrustendes Mittel und als fluoreszierendes Bleichmittel verwendet. Es unterstützt die Produktion von Polyester- und Alkoholsäureharzen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Dioxan, Wasser, Methanol und Ethanol. Unlöslich in Benzol
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-67-6
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064213
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxybutandionsäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Malic acid
Schmelzpunkt 100°bis 106 °C
Prozentgehaltsbereich 97%
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol; Insoluble in benzene
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 97%
Dichte 1,6
Menge 250g
Flammpunkt 220 °C (428 °F)
Optische Drehung −27° (c=5,5 in Pyridin)