Learn More
L(-)-Äpfelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637744 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10113010 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10295290 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637744 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150595000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-67-6
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064213
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxybutandionsäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Malic acid
Schmelzpunkt 99°bis 107 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 419
Merck Index 15, 5771
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) ≥98.5%
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L(-)-Malic acid