Learn More
L-(-)-Apfelsäure, TRC
Artikelnummer. 30137870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137870 25 g 25 Gramm
30136299 100 g 100 Gramm
17980895 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM15950525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-67-6
Summenformel C4 H6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
Synonym L-Malic Acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (S)-, Malic acid, L- (8CI), Malic acid, l- (3CI), (-)-(S)-Malic acid, (-)-Hydroxysuccinic acid, (-)-L-Malic acid, (-)-Malic acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, (2S)-2-Hydroxysuccinic acid, (2S)-Malic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid, (S)-Malic acid, Apple acid, L-(-)-Malic acid, L-Apple acid, L-Malic acid, NSC 9232, S-(-)-Malic acid, S-2-Hydroxybutanedioic acid
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxybutandionsäure
SMILES O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Malic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Formelmasse 134.0215