Learn More
L(-)-Mannose, 99+%
Artikelnummer. 10184710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184710 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10665842 1 g Glasflasche 1 Gramm
10464155 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227592500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10030-80-5
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00136021
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonym l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Mannose
Schmelzpunkt 129.0°C to 131.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60° to 70°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Spezifische Drehung − 14.70
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke