Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Mannose, 99 %
Artikelnummer. p-7023809
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. 11413318
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17722.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
L-Mannose is used in a study to assess substrate specificity of galactokinase from Streptococcus pneumoniae. It has also been used in a study to investigate a versatile route to L-hexoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Mannose wird in einer Studie zur Beurteilung der Substratspezifität von Galactokinase aus Streptococcus pneumoniae verwendet. Es wurde auch in einer Studie verwendet, um einen vielseitigen Weg zu L-Hexosen zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10030-80-5
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00136021
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonym l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Mannose
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 0.25 g
Beilstein 1724628
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (100mg/mL).
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%