Learn More
L-Menthyl Acetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Menthyl Acetate |
| Menge | 10 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1 |
| Formelmasse | 198.162 |