Learn More
L-Methioninamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10798425 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10798425
Marke: Thermo Scientific Acros 426710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16120-92-6 | C5H13ClN2OS | 184.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16120-92-6
Summenformel C5H13ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 184.68
MDL-Nummer MFCD00039084
InChI-Schlüssel PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
PubChem CID 18531008
SMILES Cl.CSCCC(N)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methioninamide hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
Menge 1 g
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanamid;hydrochlorid
Formelmasse 184.69
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Methioninamide hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.