Learn More
L-Methionine-34S, TRC
Artikelnummer. 30004687
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004687 10 mg 10 Milligramm
30005782 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26044310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006386-95-3
Summenformel C5 H11 N O2 34S
Molekulargewicht (g/mol) 151.11
Synonym (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic-34S Acid, Cymethion-34S, S-Methyl-L-momocysteine-34S, L-alpha-Amino-γ-methylthiobutyric-34S Acid, Methionine-34S, NSC 22946-34S, S-Methionine-34S, S-Methyl-L-homocysteine-34S, h-Met-oh-34S, l-Methionine-34S, alpha-Amino-gamma-methylmercaptobutyric-34S Acid, γ-Methylthio-alpha-aminobutyric-34S Acid;
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-(^{34}S)methylsulfanylbutanoic acid
SMILES C[34S]CC[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine-34S
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i9+2
Menge 10 mg
Formelmasse 151.0468
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature