Learn More
L-Methionin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313330 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313330 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15021200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
CAS 63-68-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Methionine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H11 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid, Phenylalanine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Menge 100 mg
Formelmasse 149,051 g/mol