Learn More
L-Methioninmethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473730 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26048510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-18-1
Summenformel C6H14ClNO2S
Menge 10 g
Synonym (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl
IUPAC-Name Methyl-L-Methioninat-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 199.7
Formelmasse 199.04