Learn More
L-Methioninol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10269823 5 g Glasflasche 5 Gramm
10023160 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 229230050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2899-37-8
Summenformel C5H13NOS
Molekulargewicht (g/mol) 135.23
MDL-Nummer MFCD00004735
InChI-Schlüssel MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methioninol
Infrarotspektrum Echt
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol)
Spezifischer Drehzustand −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH)
Menge 5 g
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Prozentgehaltsbereich 99+%
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol
Formelmasse 135.22
Reinheit (%) ≥99.0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Methioninol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.