Learn More
L-Nikotin, 100 mg/ml in Methanol, Lipomed
Beschreibung
L-Nikotin, 100 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nicotine |
| CAS | 54-11-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nicotine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H14 N2 |
| Konzentration | 100 mg/mL |
| Synonym | Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC-Name | 3-[(2 S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin |
| Mehr anzeigen |