Learn More
l-Nikotin, 10 mg/ml in Methanol, Lipomed
Beschreibung
L-Nikotin, 10 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nicotine |
| CAS | 54-11-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nicotine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H14 N2 |
| Konzentration | 10 mg/mL |
| Synonym | Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC-Name | 3-[(2 S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?