Description
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L(-)-Nicotine |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 54-11-5 |
| Farbe | Hellgelb |
| Schmelzpunkt | -79°C |
| Siedepunkt | 247°C (993 hPa) |
| Synonym | (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.23 |
| Menge | 250 mg |
| Show More |