Learn More
L-NMMA acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407618
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16407618 10 mg 10 Milligramm
16483627 50 mg 50 Milligramm
16467526 100 mg -
16413616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16407618 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18732A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.
L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-NMMA acetate
Physikalische Form Solid
CAS 53308-83-1
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H20N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Tilarginine acetateMethylarginine acetate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (201.39 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(NC)=N)C(O)=O.O=C(C)O
Molekulargewicht (g/mol) 248.28
Formelmasse 248.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research