missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-NMMA acetate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483627
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483627 50 mg 50 Milligramm
16467526 100 mg -
16413616 25 mg 25 Milligramm
16407618 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16483627 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18732A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.

L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-NMMA acetate
Physikalische Form Solid
CAS 53308-83-1
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H20N4O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Tilarginine acetateMethylarginine acetate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (201.39 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(NC)=N)C(O)=O.O=C(C)O
Molekulargewicht (g/mol) 248.28
Formelmasse 248.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.