Learn More
L(+)-Norleucin, ≥99 %
Artikelnummer. 10627542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10627542 1 g Glasflasche 1 Gramm
10522241 5 g Glasflasche 5 Gramm
10772495 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10627542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327-57-1
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064423
InChI-Schlüssel LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
PubChem CID 21236
ChEBI CHEBI:18347
IUPAC-Name (2S)-2-Aminohexansäure
SMILES CCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Norleucine
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 4 hrs)
Sonstige Aminosäuren (TLC) not detectable
Verpackung Glasflasche
Beilstein 04, 432
Spezifische Drehung + 22.00
Merck Index 15, 6795
Sulfatasche 0.5% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6 g/100mL (23 c).
Sublimationspunkt 0275.0°C
Spezifischer Drehzustand +22° (20°C c=2,6N HCl)
Menge 1 g
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver