missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Norleucine, TRC

Artikelnummer. 30010580
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010580 250 mg 250 Milligramm
30006044 1 g 1 Gramm
30003457 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN712000250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 327-57-1
Summenformel C6 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Synonym L-Norleucine, Norleucine, L- (8CI), (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-Norleucine, (S)-α-Aminohexanoic acid, 2-Aminocaproic acid, 2-Aminohexanoic acid, Caprine, Glycoleucine, Hexanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-(+)-Norleucine, L-2-Aminohexanoic acid, NSC 10378, NSC 74430, Norleucine, α-Aminocaproic acid
IUPAC-Name (2S)-2-aminohexanoic acid
SMILES CCCC[C@H](N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Norleucine (Aminocaproic acid)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Menge 250 mg
Formelmasse 131.0946
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.