Learn More
L-Norvalin, TRC
Artikelnummer. 30426776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426776 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8774081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Summenformel C5 H11 N O2
Menge 1 g
Synonym (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.146
Formelmasse 117.079