Learn More
L-Ornithin-2,3,3,4,4,5,5-d7 HCl, CDN
Artikelnummer. 30317624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317624 0.1 g 0.10 Gramm
30315449 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317624 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND73190.1G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
CAS 2483831-57-6
Summenformel C5 D7 H5 N2 O2 . Cl H
Menge 0.1 g
Synonym L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride (1:1), L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-D7 hydrochloride, L-Ornithine-d7 hydrochloride, (2 S)-2,5-Diaminopentanoic-2,3,3,4,4,5,5-d7 acid monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1 H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4 D;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,5-Diamino-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentansäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.6651
Formelmasse 175.1105 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity