Learn More
L-Ornithin-2,3,3,4,4,5,5-d7-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30426344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426344 5 mg
30423645 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30426344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO6955545MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
CAS 2483831-57-6
Summenformel C5 D7 H5 N2 O2 . Cl H
Menge 5 mg
Synonym L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride (1:1), L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-D7 hydrochloride, L-Ornithine-d7 hydrochloride, (2S)-2,5-Diaminopentanoic-2,3,3,4,4,5,5-d7 acid monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,5-Diamino-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.6651
Formelmasse 175.1105 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)