Learn More
L-Ornithinhydrochlorid-13C5, TRC
Artikelnummer. 17987524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17987524 5 mg 5 Milligramm
17939074 1 mg 1 Milligramm
17948664 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17987524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO6955515MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel 13C5H12N2O2 • HCl
Molekulargewicht (g/mol) 137.123646
Synonym (S)-2,5-Diaminopentanoic Acid Hydrochloride-13C5, L-Ornithine Monohydrochloride-13C5, L-(+)-Ornithine Monohydrochloride-13C5, (S)-α,δ-Diaminovaleric Acid-13C5, 5-Amino-L-norvaline-13C5;
SMILES N[13C@@]([13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])N)([H])[13C](O)=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine Hydrochloride-13C5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Reinheit (%) >95%