Learn More
L-Penicillamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30428354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428354 250 mg 250 Milligramm
30409557 1 g -
30424749 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP223015250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25526-04-9
Summenformel C5H11NO2S . (HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 185.67
Synonym 3-Mercapto-L-valine Hydrochloride, L-Penicillamine Hydrochloride, NSC 81988, (R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic Acid Hydrochloride
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Penicillamine Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m1./s1
Formelmasse 185.0277