Learn More
L-Phenylalaninbenzylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402040
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402040 5 g 5 Gramm
11412040 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28407.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2462-32-0 | C16H18ClNO2 | 291.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2462-32-0
Summenformel C16H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.78
MDL-Nummer MFCD00043249
InChI-Schlüssel CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Synonym l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
PubChem CID 12636208
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 197°C to 200°C
Menge 5 g
Formelmasse 291.77
Reinheit (%) 98%