Learn More
L-Phenylalaninol, TRC
Artikelnummer. 30410954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410954 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31952025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalaninol
CAS 3182-95-4
Summenformel C9H13NO
Menge 25 g
Synonym (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H](CO)Cc1ccccc1
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Formelmasse 151.0997