Learn More
L-Phenylephrine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylephrine |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Formelmasse | 167.0946 |