Learn More
L(+)-Kaliumhydrogentartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10330594 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10246420 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10196773 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10330594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50 €
    25.70 € / 250 Gramm
    Sparen 0.80 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-14-4
Summenformel C4H5KO6
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
MDL-Nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI-Schlüssel KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
PubChem CID 24193652
IUPAC-Name potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Farbe Farblos oder weiß
Dichte 1.9500g/mL
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Menge 250 g
Beilstein 03, 529
Merck Index 15, 7736
Relative Dichte 1.95
Spezifischer Drehzustand + 32.50 (20.00°C c=10,1N NaOH)
Spezifische Drehung + 32.50
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver