Learn More
L-Psicose, TRC
Artikelnummer. 30426180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83962510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Psicose
CAS 16354-64-6
Summenformel C6H12O6
Menge 10 mg
Synonym L-Ribo-2-hexulose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC-Name (3S,4S,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-eins
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0634