Learn More
Melford L-(+)-Rhamnose, Monohydrat
Artikelnummer. 30018754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018754 25 g 25 Gramm
30018753 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018754 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. R2060025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 10030-85-0
  • Molekularformel: C 6 H 12 O 5 -H 2 O
  • Molekulargewicht: 182,17
  • Chemische Reinheit:> 99%
  • Löslich in: Wasser
  • Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
CAS 10030-85-0
Summenformel C6H12O5-H2O
Menge 25 g