Learn More
Melford L-(+)-Rhamnose, Monohydrate
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
128.00 € - 400.00 €
Spezifikation
CAS 10030-85-0
Summenformel C6H12O5-H2O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018754
Unterlagen ansehen
Melford
R20600-25.0
25 g
128.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30018753
Unterlagen ansehen
Melford
R20600-100.0
100 g
400.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 10030-85-0
  • Molecular Formula: C6H12O5-H2O
  • Molecular Weight: 182.17
  • Chemical Purity: >99%
  • Soluble in: Water
  • Store at: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
10030-85-0
C6H12O5-H2O