Learn More
L-(+)-Rhamnase, Monohydrat, ∽99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456192 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456192 10 g -
11466192 25 g -
11476192 50 g -
11486192 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11456192 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210280910
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 10030-85-0
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI-Schlüssel SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Farbe Weiß
Dichte 1.47g/mL
Prozentgehaltsbereich ∽ 99%
Menge 10 g
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R,6S)-6-Methyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) ∼99%
Physikalische Form Fest