Learn More
L(+)-Ribose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077215 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15550524
Marke: Thermo Scientific Acros 257910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24259-59-4 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24259-59-4
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00167010
InChI-Schlüssel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ribose
Schmelzpunkt 84.0°C to 86.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 01,859
Spezifischer Drehzustand + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Spezifische Drehung + 20.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%