missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Ribose, TRC

Artikelnummer. 30179505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179505 5 g 5 Gramm
30178962 1 g 1 Gramm
30179293 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4175055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24259-59-4
Summenformel C5 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Synonym L-Ribose, Ribose, L- (8CI), L-(+)-Ribose
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Ribose
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1
Formelmasse 150.0528
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.