Learn More
Masterflex™ L/S™ Großpackung mit Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 11740359
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flussrate:
1.100  ml/min
1.700 ml/min
1.800 ml/min
1000 ml/min
130 ml/min
2.600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 11740359
Marke: Masterflex™ 9640415
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Biokompatibilität, konform mit mehreren Klassifizierungen
  • Die Großpackungen enthalten einzeln verpackte, versiegelte 7.6 m-Rohrschlangen (25 ft.), die alle aus einer einzigen Herstellungscharge stammen
  • Da Großpackungen weniger Verpackung benötigen, beanspruchen sie weniger Lagerraum für die gleiche Menge an Schläuchen und sind die beste Wahl für Lagerräume oder andere Bereiche, in denen wenig Platz zur Verfügung steht
  • Die Schläuche werden in Längen von 25 ft in 20 Beuteln pro Karton geliefert
  • Praktisch und kostengünstig
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Entspricht den USP-Kriterien
  • FDA-konform
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 19/100 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.100  ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 25 ft Wasser
Maximaler Druck 40 psi (2,7 bar)
Vakuumstärke 660 mm Hg (26 in. Hg)
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C