Learn More
Masterflex™ L/S™ Großpackung mit Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. p-9049021
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flussrate:
1.100  ml/min
1.700 ml/min
1.800 ml/min
1000 ml/min
130 ml/min
2.600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 11785778
Marke: Masterflex™ 9640413
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Biokompatibilität, konform mit mehreren Klassifizierungen
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer strengen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Etwas mehr Klarheit als peroxidvernetzte Schläuche
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
  • Wird in praktischen Kartons mit bis zu 20 versiegelten Schlauchbeuteln geliefert (je nach Schlauchgröße).
  • Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
  • Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.
Spezifikation
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 13
Flussrate 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C