Learn More
Masterflex™ Digitaler modularer L/S™ Washdown-Abgabeantrieb mit Fern-E/A
Artikelnummer. 13427109
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0.28 bis 1700 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
13427109 0.28 bis 1700 ml/min 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13427109
Marke: Masterflex™ 7792390
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der digitale modulare Masterflex™ L/S™ Washdown-Abgabeantrieb mit Fern-E/A bietet drei Abgabemodi und ein modulares Format
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Programmierungs- und Betriebsmenü
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; Kopie – 1 bis 9.999 Abgabezyklen oder Zeit – Zeitintervall von Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Genauigkeit von ±0,1 % bei der Drehzahlregelung
  • Reduzierverhältnis: 6000 bis 1
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
  • Durchflussbereich 0,28 bis 1700 ml/min – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Schlauchkopf und der Schlauchgröße ab
  • Wandmontiertes Reglergäuse, pulverbeschichtetes Aluminium und NEMA4X (IP66)-geschützt für Waschvorgänge
  • Fernsteuerbar über wetterfeste Verbindung am Controller
  • Die programmierbare Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und der Anzeige. Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
  • Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Tastensperre schützt die Einstellungen.
Spezifikation
Kanäle 1
Beschreibung Antrieb mit Schutzart IP66
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Displaytyp Grafisches LCD
Flussrate 0.28 bis 1700 ml/min
Motor Speed 0,1 bis 600 U/min
Zur Verwendung mit Schlauchgrößen:L/S™ 13, 14, 16, 17, 18, 25
Enthält L/S-Laufwerk (77301-50), Easy-Load-Pumpenkopf (77200-62), C-Flex ULTRA-Schläuche – 10 ft., Kabelanschluss – 6 ft., Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse – 6 ft.
Pumpenkopf L/S™ Easy-Load II Pumpenkopf (77200-62)
Drehzahlregelung 0,1%
Schlauchtyp C-Flex™ Ultra, L/S™ 24
Abmessungen (L x B x H) (46,08 x 17,78 x 15,24 cm)
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 V AC
Stromstärke 2,2 A bei 115 V und 1,1 A bei 230 V