Learn More
Masterflex™ Digitaler L/S™ Precision Washdown-Modularantrieb
Artikelnummer. 13457099
Change view
Click to view available options
Flussrate:
17 bis 1700 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
13457099 17 bis 1700 ml/min 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13457099
Marke: Masterflex™ 7791380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der digitale Masterflex™ L/S™ Precision Washdown-Modularantrieb verfügt über Remote I/O und Easy-Load™ II Pumpenköpfe
  • Die L/S™ Modularantriebe verfügen über umkehrbare Pumpen und ermöglichen Ihnen die Flexibilität, den Motor von der Steuerung zu trennen
  • Diese präzisen Modularantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ± 0,25 % für eine präzise Durchflussregelung und eignen sich daher ideal für Messanwendungen
  • Die Antriebe mit Tischsteuerung verfügen über ein spritzwassergesichertes ABS-Kunststoffgehäuse, das IP33-geschützt ist
  • Fernsteuerung über einen weiblichen DB9-Anschluss auf der Rückseite des Reglers
  • Das Gehäuse der Wandsteuerung ist aus pulverbeschichtetem Aluminium und nach IP66/NEMA 4X abwaschbar
  • Fernsteuerbar über eine wetterfeste Verbindung an der Steuerung
  • Durchflussrate 0,06 bis 3.400 ml/min mit L/S Schläuchen – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs und der Schlauchgröße ab
  • Eine dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl – Überzeugen Sie sich auf einen Blick davon, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Wählen Sie zwischen einer Tischsteuerung oder Washdown-Antrieben mit Wandsteuerung
  • Durchflussrate 17 bis 1.700 ml/min mit enthaltenen L/S Schläuchen
Spezifikation
Kanäle 1
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Flussrate 17 bis 1700 ml/min
Motor Speed 6 bis 600 U/min
Ausführung Schutzgrad IP66
Zur Verwendung mit L/S™ Schlauchgrößen 13, 14, 16, 25, 17 und 18
Enthält L/S Antrieb, Easy-Load™ II Pumpenkopf, 10 ft. lange C-Flex™ ULTRA™-Schläuche und 6 ft. langes Netzkabel mit IEC/CEE-Buchse.Die Antriebe werden mit einem länderspezifischen Steckerset geliefert (bitte geben Sie bei der Bestellung das Zielland an).
Pumpenkopf L/S™ Easy-Load II Pumpenkopf (77200-62)
Schlauchtyp 10 ft. C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24 (06434-24)
Abmessungen (L x B x H) (46,08 x 17,78 x 15,24 cm)
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 V AC
Stromstärke 2,2 A bei 115 V und 1,1 A bei 230 V