Learn More
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb
Artikelnummer. 15387921 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gehäusematerial:
Edelstahl
Pulverbeschichteter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gehäusematerial Packungsgröße
15387921 Pulverbeschichteter Stahl 1 Stück
15273038 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15387921 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0757540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7160.00 €
    5953.00 € / 1 Stück
    Sparen 1207.00 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transfer, Dosieren und Messen in Laborprozessen und bei Nassanwendungen
  • Durchflussraten von 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Durchflussraten sind von Antrieb, Drehzahl, Pumpenkopf und dem Schlauchdurchmesser abhängig
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Modelle mit Sensor für offenen Kopf stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • NEMA4X- (IP66)-konformes Gehäuse für Nassanwendungen
  • Mit Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl—ideal für Anwendungsfälle in der Fertigung, Pharmazeutik und Biotechnologie
Bestellinformation
Flussrate
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 115/230 V Wechselspannung, 75 W
Flussrate 3.400 ml/min
Enthält 1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Gesamthöhe (metrisch) 23,5 cm
Gesamtlänge (metrisch) 30,5 cm
Gesamtbreite (metrisch) 22,9 cm
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung ± 0,1%
Wirkleistung 75 W
Geschwindigkeit 0,1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Pulverbeschichteter Stahl