Beschreibung
- Dieser Easy-Load™ Pumpenkopf akzeptiert hochleistungsfähige Präzisionsschläuche und gewährleistet optimale Leistung von Masterflex Pumpen
- Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Präzisionsschlauchgrößen aus: L/S 15 oder L/S 24
- Das neue Design und die automatische Schlauchrückhaltung ermöglichen die Verwendung mehrerer Schlauchgrößen und einen Schlauchwechsel, ohne den Kopf vom Antrieb abzunehmen
- Der Rotor besteht aus Edelstahl (SS) für verbesserte Haltbarkeit
- Die Pumpenköpfe sind für Mehrkanalanwendungen stapelbar
- Kompaktes Design für effiziente Raumausnutzung
- Geeignet für den Einsatz mit L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuchen verschiedener Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1:1 Übersetzungsverhältnis |
| Abmessungen (L x B x H) | (64 x 105 x 105 mm) |
| Flussrate | 0,034 bis 1.700 ml/min |
| Material | Polyacrylamid |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 4 |
| Verschlussart | Fest |
| Rollenmaterial | Edelstahl |
| Schlauchtyp | Hochleistung |
| Schlauchgröße | L/S™ 15, L/S™ 24 |
| Mehr anzeigen |