Learn More
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf-Austausch-Rotorbaugruppe
Artikelnummer. 11898332 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Easy-Load II Pumpenkopf 77200-50
Easy-Load II Pumpenkopf 77200-52
Easy-Load II Pumpenkopf 77200-62
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
11898332 Easy-Load II Pumpenkopf 77200-52 1 Stück
11725169 Easy-Load II Pumpenkopf 77200-50 1 Stück
11832603 Easy-Load II Pumpenkopf 77200-62 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11898332 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7720059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 €
    223.53 € / 1 Stück
    Sparen 37.47 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf-Austausch-Rotorbaugruppe für hochleistungsfähige Präzisionsschläuche
  • Holen Sie mit diesen Austauschteilen das Beste aus Ihren Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfen heraus
  • Wählen Sie die Austauschteile, die für Ihre L/S™ Pumpenköpfe geeignet sind
  • Der Austausch des Pumpenkopfrotors verlängert die Lebensdauer der Pumpenköpfe
Spezifikation
Zur Verwendung mit Easy-Load II Pumpenkopf 77200-52
Material Kaltgewalzter Stahl
Produktlinie L/S
Schlauchtyp L/S™
Typ Pumpenkopf-Austausch-Rotorbaugruppe