Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe
Artikelnummer. 17322473 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,001 bis 580 ml/min
0,006 bis 3.400 ml/min
Konnektivität:
EtherNet/IP
EtherNet/IP, MasterflexLive
Profibus, MasterflexLive
Packungsgröße:
1 Einheit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Konnektivität Packungsgröße
17322473 0,001 bis 580 ml/min Profibus, MasterflexLive 1 Einheit
17392463 0,006 bis 3.400 ml/min EtherNet/IP, MasterflexLive 1 Einheit
17302473 0,006 bis 3.400 ml/min Profibus, MasterflexLive 1 Einheit
17312473 0,001 bis 580 ml/min EtherNet/IP 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17322473 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0752622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6345.00 €
    5095.70 € / 1 Stück
    Sparen 1249.30 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vielseitige Pumpen für eine präzise Flüssigkeitszufuhr mit einer intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke werden alle aufnehmen L/S Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • 5 in. (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der Verbesserungen bei den Antriebsmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus oder analoges Signal
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – bietet Ihnen die Möglichkeit festzulegen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe.
  • Kontinuierlicher Lauf, Volumendosierung und zeitgesteuerte Dosierungsmodi – Chargensteuerung und Intervall-/Abschaltzeit in den Modi Volumen und Zeit
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dispensierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
  • Tropfschutz und Geschwindigkeitsrampe sind im Volumendosiermodus verfügbar. – Genauigkeit gewährleisten und Probenverlust minimieren
Spezifikation
Genauigkeit ±0,1 % (0,01 U/min bei 100 U/min)
Stromstärke 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität IP33
Regelungsart Variable Drehzahlregelung
Beschreibung L/S™ MasterSense™ Antrieb mit Profibus und MasterflexLive™, ABS-Kunststoffgehäuse, 0,02 bis 100 U/min; 115/230 VAC
Display Kapazitiver 5 Zoll (12,7 cm)-TFT/RGB-Touchscreen
Flussrate 0,001 bis 580 ml/min
Zur Verwendung mit Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche
Frequenz 50/60
IP-Schutzart IP33
Enthält 6 ft. (1,8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Material Aluminium
Motortyp Umkehrbar 75 Watt
Gesamtlänge (metrisch) 260 mm
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung Digitale variable Drehzahl
Sterilität Unsteril
Typ Peristaltikpumpe
Spannung 90/260 VAC
Geschwindigkeit 0,02 bis 100 U/min
Gehäusematerial ABS-Kunststoff, Aluminium
Konnektivität Profibus, MasterflexLive