Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpensysteme
Artikelnummer. 17372473 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,08 bis 480 ml/min
0,28 bis 1.700 ml/min
Externe Steuerung:
Ethernet/IP-kompatibel
Profibus-kompatibel
Packungsgröße:
1 Einheit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Externe Steuerung Packungsgröße
17372473 0,28 bis 1.700 ml/min Profibus-kompatibel 1 Einheit
17342473 0,08 bis 480 ml/min Ethernet/IP-kompatibel 1 Einheit
17352473 0,28 bis 1.700 ml/min Ethernet/IP-kompatibel 1 Einheit
17362473 0,08 bis 480 ml/min Profibus-kompatibel 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17372473 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7792052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7285.00 €
    5866.31 € / 1 Einheiten
    Sparen 1418.69 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständige Pumpensysteme für eine präzise Flüssigkeitszufuhr mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche
  • Präzise, reproduzierbare Leistung, die schnell und einfach einzurichten und zu programmieren ist
  • 5 in. (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der Verbesserungen bei den Antriebsmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus oder analoges Signal
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – bietet Ihnen die Möglichkeit festzulegen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe.
  • Kontinuierlicher Lauf, Volumendosierung und zeitgesteuerte Dosierungsmodi – Chargensteuerung und Intervall-/Abschaltzeit in den Modi Volumen und Zeit
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dispensierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
  • Tropfschutz und Geschwindigkeitsrampe sind im Volumendosiermodus verfügbar. – Genauigkeit gewährleisten und Probenverlust minimieren
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IP33
Beschreibung L/S™ MasterSense™ Pumpe, Profibus Netzwerk-kompatibel mit MasterflexLive™, mit Easy-Load™ II Pumpenkopf für hochleistungsfähige Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Schutzart Gehäuse IP33
Flussrate 0,28 bis 1.700 ml/min
Motor Speed 0,1 bis 600 U/min
Umkehrbar Ja
Externe Steuerung Profibus-kompatibel
Enthält Antrieb, Pumpenkopf, Schläuche und 6 ft. (1,8 m) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker
Material ABS-Kunststoff und Aluminium
Motortyp 07526-12 (L/S™ MasterSense™ Antrieb mit Profibus und MasterflexLive™)
Pumpenkopf 77200-32 (L/S™ Easy-Load™ II-Kopf mit Open-Head-Sensor)
Drehzahlregelung Digitale variable Drehzahl
Schlauchtyp 10 ft. (C-FLEX ULTRA™, L/S™ 24). Geeignet für die Größen L/S™ 15, 24, 35 und 36.
Spannung 90/260 VAC
Frequenz 50/60
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochleistungsfähige Präzisionsschläuche