Learn More
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionsschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 11700999
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
36
Packungsgröße:
7.60 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11700999 36 7.60 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11700999 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641036
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
  • Nach sehr strengen Toleranzen, die mit den L/S™ Pumpenköpfen übereinstimmen, hergestellt, sodass ein genauer, reproduzierbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gewährleistet sind
  • Im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu bieten.
  • Verfügen über eine dickere Wand als unsere Präzisionspumpenschläuche, sodass diese die erste Wahl für Druck- und Sauganwendungen sowie Anwendungen mit viskosen Flüssigkeiten sind.
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 750 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für pharmazeutische, biotechnologische und peristaltische Anwendungen sowie Anwendungen in der Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 36
Flussrate 4.8 bis 2900 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8,3 m
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 20 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch