Learn More
Masterflex™ Schläuche für die Peristaltikpumpen FH15 und FH30
Artikelnummer. 11721009
Click to view available options
Schlauchgröße:
16
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11721009
Marke: Masterflex™ 9642025
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.
Die Materialien sind präzisionsextrudiert, um optimale Leistung bei der Flusspräzision und Reproduzierbarkeit zu garantieren.
Silikon (Platin)
  • Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
  • Glatte Oberfläche; geringe Proteinbindung
  • Weniger potenzielle herauslösbare Bestandteile
  • Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
  • Maximaldruck: 2 bar
  • Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
Tygon™ R-3603
  • Ideal für allgemeine Übertragungsanwendungen
  • Wirtschaftlich
  • Ungiftig, alterungsbeständig und nicht oxidierend
  • Maximaldruck 2 bar
  • Lieferung als 15,2 m (50 ft./Packung)
PharMed™ BPT
  • Schlauchlebensdauer > 10.000 h
  • Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung
  • Nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
  • Ideal für Arbeiten mit Geweben und Zellkulturen
  • Maximaldruck: 2,5 bar
  • Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
FDA Viton™
  • Erfüllt FDA- und NSF-Normen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Beständig gegenüber korrodierenden Substanzen, Lösungsmitteln und Ölen bei erhöhten Temperaturen
  • Maximaldruck: 1 bar
  • Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
Zur Verwendung mit den Pumpensystemen FH15 oder FH30
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse-V Extractables; übertrifft Klasse-VI Implant; FDA 21 CFR 177.2600; übertrifft 3A Sanitary cGMPs (FDA 21 CFR 210 und 211).Europäisches Arzneibuch (EP)
Beschreibung FH13 und FH30 Peristaltikpumpenschläuchen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8mm
Material Thermisches Set Gummi, Polysiloxan, amorphes Silika
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft. .
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 Mio.
Zur Verwendung mit Turbine Größe 25
Zur Verwendung mit (Anwendung) Excellent biocompatibility. No leachable additives, DOP, or plasticizers; phthalate and latex-free; odorless and nontoxic, fungus-resistant. No taste imparted to transported fluids. Extremely good over a wide temperature range. Weather, ozone, corona, and radiation resistant. Minimal tendency to take a set.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 25
Flussrate 21 105mL/min Rate .
Sterilisationsmethode Clean with hot water/soap solution; use a non-oily soap such as Ivory™, not synthetic detergent or oil-based soap as they may be absorbed by the tubing and into the fluid. Rinse well with distilled water. Ethylene oxide (ETO) sterilization is not recommendedΓÇösufficient data is not available about complete outgassing of residual ETO and other ETO products.
Gasdurchlässigkeit CO2:20,132; H2:6579; O2:7961; N2:2763
Einschränkungen Nicht mit konzentrierten Säuren und Basen, organischen Lösungsmitteln oder Ölen verwenden. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit.
Farbe Transparent, klar bis hellbraun
Maximaler Druck 2 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C